Wichtige Dokumente
CH4309657119
ChemBridge Corporation
1H-pyrazole-4,5-diamine
Alle Fotos(1)
About This Item
Molekulargewicht:
98.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
1H-pyrazole-4,5-diamine
Inchi Code
1S/C3H6N4/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,4H2,(H3,5,6,7)
InChIKey
LHGQFZQWSOXLEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4043840
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4043840_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)