Wichtige Dokumente
CH4309656418
ChemBridge Corporation
[(2S,4R)-4-amino-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4036529-250MG
CHF 376.94
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4036529-250MG
CHF 376.94
Iupac Name
[(2S,4R)-4-amino-1-methyl-2-pyrrolidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H14N2O/c1-8-3-5(7)2-6(8)4-9/h5-6,9H,2-4,7H2,1H3/t5-,6+/m1/s1
InChIKey
FHDKMBDQMNUHAC-RITPCOANSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4036529_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)