Merck
CH4250699461
ChemBridge Corporation
3-(3-chloro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.6
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-(3-chloro-1H-1,2,4-triazol-5-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-7-10-6(11-12-7)5-2-1-3-9-4-5/h1-4H,(H,10,11,12)
InChIKey
DWOKDZBWMQJAGA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4041115
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4041115_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)