Wichtige Dokumente
CH4244052332
ChemBridge Corporation
4-acetyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4035196-5G
CHF 453.62
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4035196-5G
CHF 453.62
Iupac Name
4-acetyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6(11)7-3-8(5-10)9(2)4-7/h3-5H,1-2H3
InChIKey
OWBXRSMVPDNIEH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4035196_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)