Merck
CH4238557348
ChemBridge Corporation
N,N-dimethyl-2-piperazin-1-ylacetamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
N,N-dimethyl-2-(1-piperazinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H17N3O/c1-10(2)8(12)7-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
JJEMPZXXGBIJIX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3020366
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3020366_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)