Wichtige Dokumente
CH4238557335
ChemBridge Corporation
1-(2-oxo-2-piperidin-1-ylethyl)piperazine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(1-piperidinyl)ethyl]piperazine
Inchi Code
1S/C11H21N3O/c15-11(14-6-2-1-3-7-14)10-13-8-4-12-5-9-13/h12H,1-10H2
InChIKey
PCHXUJGLAFXWIW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3020353
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3020353_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)