Merck
CH4238556556
ChemBridge Corporation
2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,5-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-3-7(9(13)14)12-8(10-5)4-6(2)11-12/h3-4,10H,1H2,2H3,(H,13,14)
InChIKey
XEFRSYZDWVBGAA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002792
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002792_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)