Merck
CH4238556096
ChemBridge Corporation
(3-isobutylisoxazol-5-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3-isobutyl-5-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c1-6(2)3-7-4-8(5-10)11-9-7/h4,6,10H,3,5H2,1-2H3
InChIKey
PFZOTJPIMHFDHO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002159
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002159_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)