Merck
CH4196934555
ChemBridge Corporation
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
Größe auswählen
1 G
CHF 91.95
Lieferanten-SKU: 4033323-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 91.95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4033323-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-2-(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C9H9N3O2/c1-5-11-12-9(14-5)7-4-6(10)2-3-8(7)13/h2-4,13H,10H2,1H3
InChIKey
FSRKZKWIIJSCSA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4033323
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4033323_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)