Merck
CH4196934420
ChemBridge Corporation
cis-5-methyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole
Größe auswählen
250 MG
CHF 229.97
1 G
CHF 391.00
Lieferanten-SKU: 4031667-250MG
CHF 229.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 229.97
1 G
CHF 391.00
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4031667-250MG
CHF 229.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3aR,7aS)-5-methyl-2,3,3a,4,7,7a-hexahydro-1H-isoindole
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-7-2-3-8-5-10-6-9(8)4-7/h2,8-10H,3-6H2,1H3/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
OVBKKDSRBCCWSP-BDAKNGLRSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031667
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031667_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)