Merck
CH4183975599
ChemBridge Corporation
6-bromo-4,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.15
MDL-Nummer:
Iupac Name
6-bromo-4,7-dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H9BrN2S/c1-4-3-6(10)5(2)8-7(4)12-9(11)13-8/h3H,1-2H3,(H2,11,12)
InChIKey
VPBSALFSVUNNPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4031937
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4031937_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)