Merck
CH4182077232
ChemBridge Corporation
4-bromo-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.13
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2S/c1-4-2-5(9)7-6(3-4)12-8(10)11-7/h2-3H,1H3,(H2,10,11)
InChIKey
PBKFYZMSNJCLOA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4030667
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4030667_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)