Wichtige Dokumente
CH4182077135
ChemBridge Corporation
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 4029939-1G
CHF 125.18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 4029939-1G
CHF 125.18
Iupac Name
N-(2-bromo-4-chlorophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO/c1-5(12)11-8-3-2-6(10)4-7(8)9/h2-4H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
FXRJRUAYMSVQKU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029939_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)