Merck
CH4182076844
ChemBridge Corporation
N-(2-amino-4-methoxyphenyl)propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(2-amino-4-methoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-3-10(13)12-9-5-4-7(14-2)6-8(9)11/h4-6H,3,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
YGJJWAQBSFELGN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026970
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026970_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)