Merck
CH4182076265
ChemBridge Corporation
2-(benzylamino)pyrimidine-5-carbaldehyde
Größe auswählen
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
Lieferanten-SKU: 4026234-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4026234-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(benzylamino)-5-pyrimidinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H11N3O/c16-9-11-7-14-12(15-8-11)13-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,7-9H,6H2,(H,13,14,15)
InChIKey
LYCVAJMGIHAWPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4026234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4026234_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)