Merck
CH4182075626
ChemBridge Corporation
3-[(3-methylphenyl)amino]-3-oxopropanoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 91.95
Lieferanten-SKU: 4024703-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 91.95
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4024703-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-oxo-3-(3-toluidino)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO3/c1-7-3-2-4-8(5-7)11-9(12)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
VXGWLFVNSUWCNK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024703
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024703_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)