Merck
CH4182075162
ChemBridge Corporation
5-oxo-1-(pyridin-2-ylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-oxo-1-(2-pyridinylmethyl)-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H12N2O3/c14-10-5-8(11(15)16)6-13(10)7-9-3-1-2-4-12-9/h1-4,8H,5-7H2,(H,15,16)
InChIKey
OKAPMSWGSBQSMX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4009729
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4009729_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)