Merck
CH4182075008
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(4-phenoxyphenyl)methanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-methyl-N-(4-phenoxybenzyl)amine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-15-11-12-7-9-14(10-8-12)16-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
InChIKey
YWBKPTGYRUSBFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004315
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004315_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)