Wichtige Dokumente
CH4102153624
ChemBridge Corporation
2-amino-N-(2-pyridinylmethyl)benzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 9071554-1G
CHF 91.95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 9071554-1G
CHF 91.95
Iupac Name
2-amino-N-(2-pyridinylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H13N3O/c14-12-7-2-1-6-11(12)13(17)16-9-10-5-3-4-8-15-10/h1-8H,9,14H2,(H,16,17)
InChIKey
RSFYALXYWGNJJH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9071554_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)