Merck
CH4102153151
ChemBridge Corporation
[3-(propionylamino)phenoxy]acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
[3-(propionylamino)phenoxy]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c1-2-10(13)12-8-4-3-5-9(6-8)16-7-11(14)15/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
NEKXREFKGLXJSY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9031620
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9031620_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)