Merck
CH4102152874
ChemBridge Corporation
{3-[(2-methyl-2-propen-1-yl)oxy]phenyl}methanol
Größe auswählen
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 189.08
10 G
CHF 270.87
Lieferanten-SKU: 9070809-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 189.08
10 G
CHF 270.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 9070809-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
{3-[(2-methyl-2-propenyl)oxy]phenyl}methanol
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-9(2)8-13-11-5-3-4-10(6-11)7-12/h3-6,12H,1,7-8H2,2H3
InChIKey
RJOQHHOJBRMRTO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070809
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070809_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)