Merck
CH4102152853
ChemBridge Corporation
2-{[2-(2-pyridinyl)ethyl]thio}ethanol
Größe auswählen
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 189.08
Lieferanten-SKU: 9070504-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 189.08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 9070504-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-{[2-(2-pyridinyl)ethyl]sulfanyl}ethanol
Inchi Code
1S/C9H13NOS/c11-6-8-12-7-4-9-3-1-2-5-10-9/h1-3,5,11H,4,6-8H2
InChIKey
VMAUVSVPIBKMGM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9070504
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9070504_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)