Merck
CH4102152809
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(4-chloro-3-methoxyphenyl)propanamide
Größe auswählen
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
Lieferanten-SKU: 7309391-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7309391-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-N-(4-chloro-3-methoxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11Cl2NO2/c1-15-9-6-7(2-3-8(9)12)13-10(14)4-5-11/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
INNNKGKVOJVVKN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7309391
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7309391_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)