Merck
CH4102152581
ChemBridge Corporation
3-amino-N-isobutylbenzamide
Größe auswählen
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 189.08
Lieferanten-SKU: 6050973-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 189.08
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6050973-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-isobutylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c1-8(2)7-13-11(14)9-4-3-5-10(12)6-9/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
YZWZQGUCOQSFKU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6050973
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6050973_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)