Merck
CH4102152571
ChemBridge Corporation
3-chloro-N-(3-hydroxyphenyl)propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.64
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-chloro-N-(3-hydroxyphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c10-5-4-9(13)11-7-2-1-3-8(12)6-7/h1-3,6,12H,4-5H2,(H,11,13)
InChIKey
PNLKLWHMPQKCEV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6018839
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6018839_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)