Merck
CH4102152352
ChemBridge Corporation
1-(3-chloropropanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Größe auswählen
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
Lieferanten-SKU: 5345899-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 125.18
5 G
CHF 318.16
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.7
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 5345899-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-chloropropanoyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C12H14ClNO/c13-8-7-12(15)14-9-3-5-10-4-1-2-6-11(10)14/h1-2,4,6H,3,5,7-9H2
InChIKey
STUVQWRFSPZHGV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5345899
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5345899_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)