Merck
CH4102151701
ChemBridge Corporation
rac-[(4S,6R)-6-methyl-2-thioxohexahydropyrimidin-4-yl]acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.25
MDL-Nummer:
Iupac Name
[(4S,6R)-6-methyl-2-thioxohexahydro-4-pyrimidinyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H12N2O2S/c1-4-2-5(3-6(10)11)9-7(12)8-4/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,10,11)(H2,8,9,12)/t4-,5+/m1/s1
InChIKey
VWVFOUCGKCYTEJ-UHNVWZDZSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4140758
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4140758_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)