Merck
CH4102151654
ChemBridge Corporation
N-(5-formylpyrimidin-2-yl)glycine
Größe auswählen
250 MG
CHF 177.58
Lieferanten-SKU: 4023645-250MG
CHF 177.58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 177.58
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4023645-250MG
CHF 177.58
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
[(5-formyl-2-pyrimidinyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C7H7N3O3/c11-4-5-1-8-7(9-2-5)10-3-6(12)13/h1-2,4H,3H2,(H,12,13)(H,8,9,10)
InChIKey
NGAADUOECILAHR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023645
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023645_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)