Merck
CH4102151503
ChemBridge Corporation
3-methoxy-2-(prop-2-yn-1-yloxy)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-methoxy-2-(2-propynyloxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H10O3/c1-3-7-14-11-9(8-12)5-4-6-10(11)13-2/h1,4-6,8H,7H2,2H3
InChIKey
HPZRUPFWAKAIAN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4023259
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4023259_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)