Merck
CH4102151323
ChemBridge Corporation
(2-methylpiperidin-1-yl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.21
MDL-Nummer:
Iupac Name
(2-methyl-1-piperidinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7-4-2-3-5-9(7)6-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
IZYFKLAMVLELBP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4017722
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4017722_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)