Merck
CH4102151036
ChemBridge Corporation
N-ethyl-N-(pyrrolidin-2-ylmethyl)ethanamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-ethyl-N-(2-pyrrolidinylmethyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-3-11(4-2)8-9-6-5-7-10-9/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
SWMHMAUXZINLIQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014382
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014382_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)