Merck
CH4102150736
ChemBridge Corporation
6-oxo-1-propylpiperidine-3-carboxylic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 158.41
Lieferanten-SKU: 4015795-1G
CHF 158.41
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 158.41
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 4015795-1G
CHF 158.41
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-oxo-1-propyl-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-2-5-10-6-7(9(12)13)3-4-8(10)11/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
CJXIDYRIXNBPBI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4015795
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4015795_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)