Merck
CH4061520567
ChemBridge Corporation
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Größe auswählen
1 G
CHF 125.18
Lieferanten-SKU: 7992085-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 125.18
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7992085-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-allyl-4-aminobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c1-2-7-11-14(12,13)9-5-3-8(10)4-6-9/h2-6,11H,1,7,10H2
InChIKey
ZAYPEKUIXUZNDI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7992085
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7992085_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)