Merck
CH4061497480
ChemBridge Corporation
2-(2-phenylethoxy)benzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(2-phenylethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O2/c16-12-14-8-4-5-9-15(14)17-11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12H,10-11H2
InChIKey
BOZPKSQHOCUCFO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7955036
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7955036_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)