Merck
CH4048389264
ChemBridge Corporation
2-(pyridin-2-ylamino)ethanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.17
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-pyridinylamino)ethanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c10-6-5-9-7-3-1-2-4-8-7/h1-4,10H,5-6H2,(H,8,9)
InChIKey
UYLOQLKUWBXBBN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5107563
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5107563_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)