Wichtige Dokumente
CH4026586605
ChemBridge Corporation
2-[(4-ethyl-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 7108910-1G
CHF 91.95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 7108910-1G
CHF 91.95
Iupac Name
2-[(4-ethyl-7-methyl-2-oxo-2H-chromen-5-yl)oxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C15H16O5/c1-4-10-7-13(16)20-12-6-8(2)5-11(14(10)12)19-9(3)15(17)18/h5-7,9H,4H2,1-3H3,(H,17,18)
InChIKey
PPSGPOYIPZNDKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7108910_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)