Merck
CH4026586115
ChemBridge Corporation
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Größe auswählen
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
Lieferanten-SKU: 3015221-1G
CHF 198.02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3015221-1G
CHF 198.02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H16N2O2/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)15-7-11(14)13-12/h3-6,8H,7,12H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
SGEKDXDLMYFJOF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015221
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015221_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)