Merck
CH4026586106
ChemBridge Corporation
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
Größe auswählen
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
Lieferanten-SKU: 3014953-1G
CHF 198.02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 198.02
5 G
CHF 610.82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 3014953-1G
CHF 198.02
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(12)11-10/h1-4H,5,10H2,(H,11,12)
InChIKey
CAVXKYRRHDMKIP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3014953
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3014953_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)