Merck
CH4026586067
ChemBridge Corporation
4-bromo-5-propylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-5-propyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9BrO2S/c1-2-3-6-5(9)4-7(12-6)8(10)11/h4H,2-3H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
WMBFFUJISNVJLE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013957
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013957_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)