Wichtige Dokumente
CH4026586024
ChemBridge Corporation
2-(2,5-dichlorophenoxy)propanoic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 3013844-1G
CHF 198.02
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 3013844-1G
CHF 198.02
Iupac Name
2-(2,5-dichlorophenoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O3/c1-5(9(12)13)14-8-4-6(10)2-3-7(8)11/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
LDRYOEIGQCIMEK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013844_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)