Merck
CH4026586006
ChemBridge Corporation
(2-chloro-4-fluorophenoxy)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-chloro-4-fluorophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClFO3/c9-6-3-5(10)1-2-7(6)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
ZCRBVVKRZYTNFM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013821
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013821_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)