Merck
CH4017936926
ChemBridge Corporation
N-(pyridin-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.29
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N-(2-pyridinylmethyl)-4-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H17N3O/c16-12(10-4-7-13-8-5-10)15-9-11-3-1-2-6-14-11/h1-3,6,10,13H,4-5,7-9H2,(H,15,16)
InChIKey
CHCLPRBUDSLSOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6577943
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6577943_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)