Merck
CH4017936715
ChemBridge Corporation
3-hydrazino-6-(4-methylphenyl)pyridazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-hydrazino-6-(4-methylphenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C11H12N4/c1-8-2-4-9(5-3-8)10-6-7-11(13-12)15-14-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
InChIKey
MORPXDYMWBGQNW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4000237
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4000237_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)