Wichtige Dokumente
CH4017936622
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-(4-ethylphenyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(4-ethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C10H12ClNO/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)12-10(13)7-11/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
MNODWERQWKSALS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015637_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)