Merck
CH4017936563
ChemBridge Corporation
2-(2,4-difluorophenoxy)acetohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.16
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2,4-difluorophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8F2N2O2/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)14-4-8(13)12-11/h1-3H,4,11H2,(H,12,13)
InChIKey
CTECUEHRWHKWDJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3015206
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3015206_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)