Merck
CH4017929733
ChemBridge Corporation
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 125.18
Lieferanten-SKU: 7722308-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 125.18
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 7722308-1G
CHF 125.18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(4-fluorobenzyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12FNO2/c15-12-5-1-10(2-6-12)9-16-13-7-3-11(4-8-13)14(17)18/h1-8,16H,9H2,(H,17,18)
InChIKey
GABPQBSNSDBMBK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7722308
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7722308_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)