Wichtige Dokumente
CH4017885171
ChemBridge Corporation
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7(12-8(2)13)9-3-5-10(11)6-4-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
DRRCKKJEBGEBGR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5587422_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)