Merck
CH4005988291
ChemBridge Corporation
N-(4-bromo-3-methylphenyl)propanamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.12
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(4-bromo-3-methylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-3-10(13)12-8-4-5-9(11)7(2)6-8/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
InChIKey
SLWXKBPASHAZPH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6985842
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6985842_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)