Merck
CH4005941036
ChemBridge Corporation
(3,4-dichlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
Größe auswählen
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 189.08
10 G
CHF 270.87
Lieferanten-SKU: 6495124-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 91.95
5 G
CHF 189.08
10 G
CHF 270.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 6495124-1G
CHF 91.95
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(3,4-dichlorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
Inchi Code
1S/C13H7Cl2NO3/c14-11-6-3-9(7-12(11)15)13(17)8-1-4-10(5-2-8)16(18)19/h1-7H
InChIKey
IFGAYPOJJFHTSW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6495124
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6495124_sds.pdf
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)