Fortfahren mit
M-021
(±)-Methadon-D3 -Lösung
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonym(e):
DL-Methadon-d3 -Lösung, DL-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanon-1,1,1-d3 -Lösung, DL-Methadon-(heptyl-1,1,1-d3) -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 138.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21D3H24NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
CHF 138.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
format
single component solution
mass shift
M+3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3
InChI key
USSIQXCVUWKGNF-FIBGUPNXSA-N
General description
Ein stabil markierter interner Standard zur Verwendung in Isotopenverdünnungsverfahren oder zur Quantifikation des Methadongehalts mittels GC/MS oder LC/MS in der forensischen Analytik, Drogentests im Urin, Schmerzmittelüberwachung oder klinischen Toxikologie. Methadon ist ein synthetisches Opioid, das medizinisch als Schmerzmittel und als gegen Sucht wirksames Mittel bei Patienten mit Opioid-Abhängigkeit eingesetzt wird. Das Arzneimittel wird unter verschiedenen Handelsnamen wie Symoron, Dolophine®, Amidone, Methadose®, Physeptone oder Heptadon verkauft.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Dolophine is a registered trademark of Roxane Laboratories, Inc.
Methadose is a registered trademark of Mallinckrodt Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Methadon-D3 -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)